Print…
2-Bromo-5-nitrotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Bromo-2-methyl-4-nitrobenzene
OR42209-100G OR42209-25G
APOSOR42209-100GEA 63.8 EUR
APOSOR42209-100G APOSOR42209-25G
2-Bromo-5-nitrotoluene
2-Bromo-5-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 76…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007281
Número CAS: 7149-70-4