Print…
3,5-Dibromoanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Dibromo-5-methoxybenzene
OR42208-25G OR42208-5G OR42208-1G
APOSOR42208-25GEA 132 EUR
APOSOR42208-25G APOSOR42208-5G APOSOR42208-1G
3,5-Dibromoanisole
3,5-Dibromoanisole
Fórmula: C₇H₆Br₂O
Ponto de ebulição: 124 °C/9,75mmHg
Ponto de Fusão: 34…38 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258848
Número CAS: 74137-36-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III