Print…
3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42204-1G OR42204-5G
APOSOR42204-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42204-1G APOSOR42204-5G
3,5-Dibromo-2-methylpyridine 97%
3,5-Dibromo-2-methylpyridine
Fórmula: C6H5Br2N
Ponto de Fusão: 22…23 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00234159
Número CAS: 38749-87-0