Print…
5-Chloroquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42188-25G OR42188-5G
APOSOR42188-25GEA 574 EUR
APOSOR42188-25G APOSOR42188-5G
5-Chloroquinoline
5-Chloroquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Ponto de Fusão: 28…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00239413
Número CAS: 635-27-8