Print…
4-Bromo-7-azaindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR42186-1G OR42186-25G OR42186-5G
APOSOR42186-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42186-1G APOSOR42186-25G APOSOR42186-5G
4-Bromo-7-azaindole
4-Bromo-7-azaindole
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 176…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08272233
Número CAS: 348640-06-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III