Print…
Benzophenone imine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzophenoneimine
OR42185-100G OR42185-25G OR42185-500G
APOSOR42185-100GEA 62.5 EUR
APOSOR42185-100G APOSOR42185-25G APOSOR42185-500G
Benzophenone imine 97%
Benzophenone imine
Fórmula: C₁₃H₁₁N
Ponto de ebulição: 151…153 °C/10mmHg
Densidade: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001760
Número CAS: 1013-88-3