Print…
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42181-1G OR42181-250MG OR42181-5G
APOSOR42181-1GEA 48 EUR
APOSOR42181-1G APOSOR42181-250MG APOSOR42181-5G
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00728625
Número CAS: 28942-54-3