Print…
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR42180-100G OR42180-25G
APOSOR42180-100GEA 232 EUR
APOSOR42180-100G APOSOR42180-25G
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 95%
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Fórmula: C₃H₆O₂
Ponto de ebulição: 66…67 °C/19mmHg
Densidade: 1,116 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00074874
Número CAS: 60456-23-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III