Print…
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4218-10G OR4218-1G OR4218-5G
APOSOR4218-10GEA 1050 EUR
APOSOR4218-10G APOSOR4218-1G APOSOR4218-5G
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BClNO₃
Peso Molecular: 227.45 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363767
Número CAS: 850589-40-1