Print…
3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42178-1G OR42178-250MG
APOSOR42178-1GEA 241 EUR
APOSOR42178-1G APOSOR42178-250MG
3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
3-Chloro-4-methylpyridazine
Fórmula: C₅H₅ClN₂
Ponto de Fusão: 46…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08460979
Número CAS: 68206-04-2