Print…
(±)-2-Metiltetrahidrofurano 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR42160-500ML OR42160-1L OR42160-5X1L
APOSOR42160-500MLEA 0 EUR
APOSOR42160-500ML APOSOR42160-1L APOSOR42160-5X1L
(±)-2-Metiltetrahidrofurano 99%
(±)-2-Metiltetrahidrofurano
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 78…82 °C
Ponto de Fusão: –136 °C
Densidade: 0,856 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005367
Número CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II