Print…
3-Amino-4-methoxypyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42156-1G OR42156-250MG
APOSOR42156-1GEA 0 EUR
APOSOR42156-1G APOSOR42156-250MG
3-Amino-4-methoxypyridine 95%
3-Amino-4-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07374959
Número CAS: 33631-09-3