Print…
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42152-1G OR42152-5G OR42152-25G
APOSOR42152-1GEA 58 EUR
APOSOR42152-1G APOSOR42152-5G APOSOR42152-25G
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Fórmula: C₈H₁₅NO₆·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00136044
Número CAS: 3615-17-6