Print…
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42147-1G OR42147-250MG
APOSOR42147-1GEA 161 EUR
APOSOR42147-1G APOSOR42147-250MG
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Fórmula: C₁₂H₁₁ClO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01935972
Número CAS: 5814-38-0