Print…
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42145-1G OR42145-5G
APOSOR42145-1GEA 0 EUR
APOSOR42145-1G APOSOR42145-5G
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine
Fórmula: C₅H₃Cl₂N₃O₂
Ponto de Fusão: 137…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03265754
Número CAS: 2897-43-0