Print…
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-chloro-3-picoline, 6-Chloro-5-methylpyridin-3-amine
OR42134-1G OR42134-5G
APOSOR42134-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42134-1G APOSOR42134-5G
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Peso Molecular: 142.5900 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095087
Número CAS: 38186-82-2