Print…
4-Bromo-3-nitrophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42128-25G OR42128-100G
APOSOR42128-25GEA 85.7 EUR
APOSOR42128-25G APOSOR42128-100G
4-Bromo-3-nitrophenol 98%
4-Bromo-3-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄BrNO₃
Ponto de ebulição: 281 °C
Ponto de Fusão: 144…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11040194
Número CAS: 78137-76-5