Print…
1,3-Benzoxazol-2-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42126-1G OR42126-10G OR42126-5G
APOSOR42126-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42126-1G APOSOR42126-10G APOSOR42126-5G
1,3-Benzoxazol-2-amine 98%
1,3-Benzoxazol-2-amine
Fórmula: C₇H₆N₂O
Ponto de Fusão: 129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00182850
Número CAS: 4570-41-6
EINECS: 224-952-3