Print…
6-Bromo-3-isoquinolinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
OR42117-1G OR42117-500MG
APOSOR42117-1GEA 29 EUR
APOSOR42117-1G APOSOR42117-500MG
6-Bromo-3-isoquinolinol
6-Bromo-3-isoquinolinol
Fórmula: C₉H₆BrNO
Peso Molecular: 224.0500 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11110423
Número CAS: 1031927-91-9