Print…
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR42112-100G OR42112-500G
APOSOR42112-100GEA 0 EUR
APOSOR42112-100G APOSOR42112-500G
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 41…45 °C
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00090472
Número CAS: 1780-26-3
UN: 1759
ADR: 8,III