Print…
2-Indanylacetic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR42111-1G OR42111-5G
APOSOR42111-1GEA 130 EUR
APOSOR42111-1G APOSOR42111-5G
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 91…93 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082653
Número CAS: 37868-26-1