Print…
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR42061-1G OR42061-5G
APOSOR42061-1GEA 203 EUR
APOSOR42061-1G APOSOR42061-5G
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid
Fórmula: C₁₆H₁₆O₄
Ponto de Fusão: 100…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00185562
Número CAS: 29973-91-9