Print…
4-Methoxystyrene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42010-1G OR42010-5G
APOSOR42010-1GEA 29 EUR
APOSOR42010-1G APOSOR42010-5G
4-Methoxystyrene
4-Methoxystyrene
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 41…42 °C/0,5mmHg
Densidade: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008619
Número CAS: 637-69-4
EINECS: 211-298-9