Print…
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 1-Boc-azetidine-3-carboxylate, 1-tert-Butyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate
OR42009-100G OR42009-25G OR42009-5G
APOSOR42009-100GEA 848 EUR
APOSOR42009-100G APOSOR42009-25G APOSOR42009-5G
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₄
Ponto de ebulição: 265…272 °C
Densidade: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06656775
Número CAS: 610791-05-4