Print…
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR42003-1G OR42003-250MG
APOSOR42003-1GEA 294 EUR
APOSOR42003-1G APOSOR42003-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol 97%
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol
Fórmula: C₈H₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09029838
Número CAS: 40492-52-2