Print…
Ethyl-2-methylnicotinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-methylnicotinate
OR42000-1G OR42000-5G
APOSOR42000-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42000-1G APOSOR42000-5G
Ethyl-2-methylnicotinate 98%
Ethyl-2-methylnicotinate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 126…127 °C/24mmHg
Densidade: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006336
Número CAS: 1721-26-2