3-(1-Naphthyl)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR4167-1G
OR4167-5G
OR4167-25G
APOSOR4167-1GEA
43.5
EUR
APOSOR4167-1G
APOSOR4167-5G
APOSOR4167-25G
3-(1-Naphthyl)propionic acid
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Fórmula:
C₁₃H₁₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00033058 Número CAS: 3243-42-3 |