1-(4-Methoxybutyl)piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR4157-1G
OR4157-2G
OR4157-5G
APOSOR4157-1GEA
0
EUR
APOSOR4157-1G
APOSOR4157-2G
APOSOR4157-5G
1-(4-Methoxybutyl)piperazine
1-(4-Methoxybutyl)piperazine
Fórmula:
C₉H₂₀N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02093551 Número CAS: 496808-02-7 |