Print…
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4153-10G OR4153-50G
APOSOR4153-10GEA 0 EUR
APOSOR4153-10G APOSOR4153-50G
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O
Ponto de Fusão: 125…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190246
Número CAS: 1011-17-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III