Print…
2-Aminophenyl phenyl sulphide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4141-25G OR4141-100G OR4141-500G
APOSOR4141-25GEA 63.8 EUR
APOSOR4141-25G APOSOR4141-100G APOSOR4141-500G
2-Aminophenyl phenyl sulphide
2-Aminophenyl phenyl sulphide
Fórmula: C₁₂H₁₁NS
Ponto de Fusão: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00190139
Número CAS: 1134-94-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III