Print…
4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4129-1G OR4129-5G
APOSOR4129-1GEA 125 EUR
APOSOR4129-1G APOSOR4129-5G
4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
4-(2-Cyanophenyl)morpholine
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01313390
Número CAS: 204078-32-0