Print…
Methyl nicotinoylacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4128-1G OR4128-5G OR4128-25G
APOSOR4128-1GEA 29 EUR
APOSOR4128-1G APOSOR4128-5G APOSOR4128-25G
Methyl nicotinoylacetate
Methyl nicotinoylacetate
Fórmula: C₉H₉NO₃
Ponto de Fusão: 34…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216524
Número CAS: 54950-20-8