Print…
1,3,5-Tribromobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4123-100G OR4123-25G OR4123-500G
APOSOR4123-100GEA 0 EUR
APOSOR4123-100G APOSOR4123-25G APOSOR4123-500G
1,3,5-Tribromobenzene
1,3,5-Tribromobenzene
Fórmula: C₆H₃Br₃
Ponto de ebulição: 271 °C
Ponto de Fusão: 117…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000080
Número CAS: 626-39-1
EINECS: 210-947-3