Print…
3-Pyridineboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Pyridinylboronic acid, Pyridin-3-ylboronic acid, Pyridine-3-boronic acid
OR4119-25G OR4119-5G OR4119-100G
APOSOR4119-25GEA 31.9 EUR
APOSOR4119-25G APOSOR4119-5G APOSOR4119-100G
3-Pyridineboronic acid 95%
3-Pyridineboronic acid
Note: NMR spectrum must be run in D2O.
Fórmula: C₅H₆BNO₂
Peso Molecular: 122.92 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00674177
Número CAS: 1692-25-7