Print…
4-Iodosalicylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
OR41184-25G OR41184-5G OR41184-100G
APOSOR41184-25GEA 159 EUR
APOSOR41184-25G APOSOR41184-5G APOSOR41184-100G
4-Iodosalicylic acid 98%
4-Iodosalicylic acid
Fórmula: C₇H₅IO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061127
Número CAS: 16870-28-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III