Print…
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4118-1G OR4118-5G
APOSOR4118-1GEA 0 EUR
APOSOR4118-1G APOSOR4118-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₇H₂₅BO₄
Ponto de Fusão: 128…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03453055
Número CAS: 850568-72-8