Print…
5-Aminopyridin-3-ol 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR41178-1G OR41178-5G
APOSOR41178-1GEA 0 EUR
APOSOR41178-1G APOSOR41178-5G
5-Aminopyridin-3-ol 97+%
5-Aminopyridin-3-ol
Fórmula: C₅H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04114213
Número CAS: 3543-01-9