Print…
1,3-Dioxan-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR41165-5G OR41165-1G
APOSOR41165-5GEA 161 EUR
APOSOR41165-5G APOSOR41165-1G
1,3-Dioxan-2-one
1,3-Dioxan-2-one
Fórmula: C₄H₆O₃
Ponto de ebulição: 135 °C/3,75mmHg
Ponto de Fusão: 48 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010440
Número CAS: 2453-03-4