Print…
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR41126-1G OR41126-250MG OR41126-500MG
APOSOR41126-1GEA 0 EUR
APOSOR41126-1G APOSOR41126-250MG APOSOR41126-500MG
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
Fórmula: C₆H₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06213156
Número CAS: 156973-09-0