Print…
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR41125-25G OR41125-5G OR41125-100G
APOSOR41125-25GEA 55.1 EUR
APOSOR41125-25G APOSOR41125-5G APOSOR41125-100G
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
1-Boc-4-iodopiperidine
Fórmula: C₁₀H₁₈INO₂
Ponto de Fusão: 47…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04115041
Número CAS: 301673-14-3