Print…
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 1H-pyrrole-3-carboxylate
OR41100-10G OR41100-25G OR41100-5G
APOSOR41100-10GEA 84.1 EUR
APOSOR41100-10G APOSOR41100-25G APOSOR41100-5G
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Fórmula: C₆H₇NO₂
Ponto de Fusão: 85…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00967074
Número CAS: 2703-17-5