Print…
5-Bromo-o-anisidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-anisidine, 5-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-bromoanisole
OR41052-25G OR41052-5G
APOSOR41052-25GEA 120 EUR
APOSOR41052-25G APOSOR41052-5G
5-Bromo-o-anisidine 98%
5-Bromo-o-anisidine
Fórmula: C₇H₈BrNO
Ponto de Fusão: 94…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037882
Número CAS: 6358-77-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III