Print…
1-Adamantyl methacrylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methacryloyloxyadamantane, Methacrylic acid 1-Adamantyl ester
OR41031-100G OR41031-25G
APOSOR41031-100GEA 482 EUR
APOSOR41031-100G APOSOR41031-25G
1-Adamantyl methacrylate
1-Adamantyl methacrylate
Fórmula: C₁₄H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 113 °C/3mmHg
Densidade: 1,0495 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08703330
Número CAS: 16887-36-8