Print…
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR41006-1G OR41006-5G
APOSOR41006-1GEA 43.5 EUR
APOSOR41006-1G APOSOR41006-5G
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₃
Peso Molecular: 138.12 g/mol
Ponto de Fusão: 153…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016611
Número CAS: 26153-38-8
EINECS: 247-479-4