Print…
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4099-1G OR4099-250MG
APOSOR4099-1GEA 0 EUR
APOSOR4099-1G APOSOR4099-250MG
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Fórmula: C₁₀H₁₀BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067937
Número CAS: 175201-77-1