Print…
2-Acetamido-5-aminopyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Acetylamino)-5-aminopyridine
OR4098-25G OR4098-5G
APOSOR4098-25GEA 427 EUR
APOSOR4098-25G APOSOR4098-5G
2-Acetamido-5-aminopyridine 98%
2-Acetamido-5-aminopyridine
Fórmula: C₇H₉N₃O
Peso Molecular: 151.17 g/mol
Ponto de Fusão: 154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00160311
Número CAS: 29958-14-3