Print…
2-(Methylthio)thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Mehtylthio)thiophene
OR4091-10G OR4091-5G OR4091-1G
APOSOR4091-10GEA 163 EUR
APOSOR4091-10G APOSOR4091-5G APOSOR4091-1G
2-(Methylthio)thiophene
2-(Methylthio)thiophene
Fórmula: C₅H₆S₂
Ponto de ebulição: 82…84 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052382
Número CAS: 5780-36-9