Print…
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Fornecedor: Apollo Scientific
OR40788-100G OR40788-500G
APOSOR40788-100GEA 43.9 EUR
APOSOR40788-100G APOSOR40788-500G
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Fórmula: C₅H₆Cl₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 132…136 °C
Densidade: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003190
Número CAS: 118-52-5
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II