Print…
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid
OR40783-25G OR40783-5G
APOSOR40783-25GEA 105 EUR
APOSOR40783-25G APOSOR40783-5G
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 99%
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
Fórmula: C₉H₉ClO₃
Peso Molecular: 200.6190 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043504
Número CAS: 3284-79-5