Print…
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR4078-1G OR4078-250MG
APOSOR4078-1GEA 85.7 EUR
APOSOR4078-1G APOSOR4078-250MG
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₉N₃O₂
Ponto de Fusão: 245…247 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067901
Número CAS: 175201-51-1